4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Diethylaminobenzaldehyde Oxime, 4-Diethylaminobenzaldoxime (mixture of isomers)
D4850-1G
D4850-5G
TCIAD4850-1GEA
23
EUR
TCIAD4850-1G
TCIAD4850-5G
4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (por GC)
4-Diethylaminobenzaldoxime
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00051801 Núm. CAS: 54376-65-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |