2,4-Dimetoxibenzaldehído-oxima ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
D4851-5G D4851-25G
TCIAD4851-5GEA 43 EUR
TCIAD4851-5G TCIAD4851-25G
2,4-Dimetoxibenzaldehído-oxima ≥95.0% (por GC)
2,4-Dimetoxibenzaldehído-oxima
Formula: C₉H₁₁NO₃
Número MDL: MFCD00082783
Núm. CAS: 31874-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C