4-(Dietilamino)benzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4852-5G D4852-25G
TCIAD4852-5GEA 38 EUR
TCIAD4852-5G TCIAD4852-25G
4-(Dietilamino)benzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dietilamino)benzonitrilo
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Número MDL: MFCD00019754
Núm. CAS: 2873-90-7
EINECS: 220-712-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&vid=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C