2,3-Dimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4853-25G D4853-5G
TCIAD4853-25GEA 142 EUR
TCIAD4853-25G TCIAD4853-5G
2,3-Dimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetoxibenzonitrilo
Formula: C₉H₉NO₂
Número MDL: MFCD00001784
Núm. CAS: 5653-62-3
EINECS: 227-097-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C