2,4-Dimetoxibenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4854-5G D4854-25G
TCIAD4854-5GEA 28 EUR
TCIAD4854-5G TCIAD4854-25G
2,4-Dimetoxibenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
2,4-Dimetoxibenzonitrilo
Formula: C₉H₉NO₂
Número MDL: MFCD00001786
Núm. CAS: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&vid=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C