N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4855-200MG
D4855-1G
TCIAD4855-200MGEA
64
EUR
TCIAD4855-200MG
TCIAD4855-1G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-di-2-naphthylbenzidine
Formula:
C₅₂H₃₆N₂ MW: 688,87 g/mol |
Número MDL:
MFCD16038221 Núm. CAS: 374592-88-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |