4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,6-Dibromodibenzo[b,d]furan
D4858-200MG D4858-1G
TCIAD4858-200MGEA 28 EUR
TCIAD4858-200MG TCIAD4858-1G
4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
4,6-Dibromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₆Br₂O
MW: 325,99 g/mol
Número MDL: MFCD00185686
Núm. CAS: 201138-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C