3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)biphenyl
D4859-5G D4859-25G
TCIAD4859-5GEA 59 EUR
TCIAD4859-5G TCIAD4859-25G
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₂₀H₂₂F₂
MW: 300,393 g/mol
Número MDL: MFCD12828121
Núm. CAS: 134412-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C