11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D4860-200MG D4860-1G
TCIAD4860-200MGEA 73 EUR
TCIAD4860-200MG TCIAD4860-1G
11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole
Formula: C₂₄H₁₆N₂
Número MDL: MFCD22581305
Núm. CAS: 1024598-06-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %