1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(2,4-Difluorofenil)tiourea, 2,4-Difluorofeniltiourea
D4861-1G D4861-5G
TCIAD4861-1GEA 18 EUR
TCIAD4861-1G TCIAD4861-5G
1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Número MDL: MFCD00041150
Núm. CAS: 175277-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C