2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4862-200MG D4862-1G
TCIAD4862-200MGEA 130 EUR
TCIAD4862-200MG TCIAD4862-1G
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene ≥99.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene
Formula: C₃₄H₃₂Br₂
Núm. CAS: 1187763-68-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91770a637d54a59703df5662626fc82de8b8cefc&vid=91770a637d54a59703df5662626fc82de8b8cefc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%