N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N4,N4'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N4,N4',N4'-triphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine), TPTE
D4863-1G
D4863-5G
TCIAD4863-1GEA
109
EUR
TCIAD4863-1G
TCIAD4863-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis[4'-(diphenylamino)biphenyl-4-yl]benzidine
Formula:
C₇₂H₅₄N₄ MW: 975,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093703 Núm. CAS: 167218-46-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 239.0 to 243.0 deg-C |