2,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorobenzoic hydrazide
D4867-1G D4867-5G
TCIAD4867-1GEA 16 EUR
TCIAD4867-1G TCIAD4867-5G
2,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Diclorobenzohidrazida
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205,04 g/mol
Número MDL: MFCD00025113
Núm. CAS: 5814-06-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C