3',5'-Dimetilacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4868-1G
D4868-5G
TCIAD4868-1GEA
33
EUR
TCIAD4868-1G
TCIAD4868-5G
3',5'-Dimetilacetofenona ≥97.0% (por GC)
3',5'-Dimetilacetofenona
Formula:
C₁₀H₁₂O Pto. Ebullición: 237°C |
Número MDL:
MFCD01075693 Núm. CAS: 5379-16-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 85.0 % |