2,8-Diiododibenzothiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4870-200MG D4870-1G
TCIAD4870-200MGEA 67 EUR
TCIAD4870-200MG TCIAD4870-1G
2,8-Diiododibenzothiophene ≥97.0% (por GC)
2,8-Diiododibenzothiophene
Formula: C₁₂H₆I₂S
MW: 436,05 g/mol
Número MDL: MFCD00275724
Núm. CAS: 105404-91-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C