3,3-(Diphenyl)acrylonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Diphenylacrylonitrile
D4873-200MG D4873-1G
TCIAD4873-200MGEA 49 EUR
TCIAD4873-200MG TCIAD4873-1G
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile ≥98.0% (por GC)
3,3-(Diphenyl)acrylonitrile
Formula: C₁₅H₁₁N
MW: 205,26 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00045630
Núm. CAS: 3531-24-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C