1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4878-1G
D4878-5G
TCIAD4878-1GEA
101
EUR
TCIAD4878-1G
TCIAD4878-5G
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,5-Diethynyl-2,4-dimethylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₀ |
Núm. CAS:
1379822-09-9 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |