2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D4879-200MG D4879-1G
TCIAD4879-200MGEA 54 EUR
TCIAD4879-200MG TCIAD4879-1G
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Formula: C₉H₇N₇
MW: 213,20 g/mol
Núm. CAS: 1542234-40-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %