4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4881-1G
D4881-5G
TCIAD4881-1GEA
29
EUR
TCIAD4881-1G
TCIAD4881-5G
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₃ |
Número MDL:
MFCD00498984 Núm. CAS: 13721-01-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |