(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthalene, (S)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
D4883-1G D4883-5G
TCIAD4883-1GEA 84 EUR
TCIAD4883-1G TCIAD4883-5G
(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-(-)-6,6'-Dibromo-2,2'-bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₂₄H₂₀Br₂O₄
MW: 532,23 g/mol
Número MDL: MFCD03788936
Núm. CAS: 211560-97-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1,CHCl3)