Acetal ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01366.0005
8.01366.0250
8.01366.9047
8.01366.0002
8.01366.9009
8.01366.0005EA
35.6
EUR
8.01366.0005
8.01366.0250
8.01366.9047
8.01366.0002
8.01366.9009
Acetal ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetal
Formula:
C₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 102,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –21 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009243 Núm. CAS: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3,II Índice Merck: 13,00040 |
Resultados test especificaciones
CAS | 105-57-7 |
Hill Formula | C₆H₁₄O₂ |
Chemical formula | CH₃CH(OC₂H₅)₂ |
Molar Mass | 118.17 g/mol |
Boiling point | 102 °C (1013 hPa) |
Density | 0.83 g/cm³ (20 °C) |
Explosion limit | 1.6 - 10.4 %(V) |
Flash point | -21 °C |
Ignition temperature | 230 °C |
Melting Point | -100 °C |
Vapor pressure | 20.3 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.3825 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | 46 g/l (25 °C) |
LD 50 oral | LD50 Rat 4570 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Rabbit greater than 5000 mg/kg |
Assay (GC, area%) | ≥ 98 % |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.826 - 0.830 |
Identity (IR) | passes test |