2,4-Dichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4891-1G
D4891-5G
TCIAD4891-1GEA
53
EUR
TCIAD4891-1G
TCIAD4891-5G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formula:
C₃HCl₂N₃ Pto. Ebullición: 102°C |
Número MDL:
MFCD04115347 Núm. CAS: 2831-66-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |