Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) (contains ca. 60% CaCO3)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
D4894-500G D4894-100G
TCIAD4894-500GEA 67 EUR
TCIAD4894-500G TCIAD4894-100G
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) (contains ca. 60% CaCO3)
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo)
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036227
Núm. CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Calcium carbonate 57.0 to 60.0 %