4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4895-200MG
D4895-1G
TCIAD4895-200MGEA
59
EUR
TCIAD4895-200MG
TCIAD4895-1G
4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(3,5-Dibromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine
Formula:
C₂₂H₁₄Br₂N₂ |
Número MDL:
MFCD16619323 Núm. CAS: 607740-08-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 197.0 to 201.0 deg-C |