9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D4903-1G D4903-5G
TCIAD4903-1GEA 142 EUR
TCIAD4903-1G TCIAD4903-5G
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole ≥98.0% (by HPLC)
9,9'-Diphenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole
Formula: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Número MDL: MFCD29905037
Núm. CAS: 57102-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C