N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4905-1G
D4905-5G
TCIAD4905-1GEA
50
EUR
TCIAD4905-1G
TCIAD4905-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥97.0% (by HPLC)
N,N'-Diphenyl-N,N'-bis(p-tolyl)-1,4-phenylenediamine
Formula:
C₃₂H₂₈N₂ |
Número MDL:
MFCD01310665 Núm. CAS: 138171-14-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 191.0 to 195.0 deg-C |