4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4907-5G D4907-25G
TCIAD4907-5GEA 67 EUR
TCIAD4907-5G TCIAD4907-25G
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (por GC)
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide
Formula: C₈H₆Cl₂N₂O₃
Número MDL: MFCD00024301
Núm. CAS: 5462-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&vid=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C