2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4909-1G
D4909-5G
TCIAD4909-1GEA
43
EUR
TCIAD4909-1G
TCIAD4909-5G
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluoro-4-[(trans-4-propylcyclohexyl)methoxy]anisole
Formula:
C₁₇H₂₄F₂O₂ |
Núm. CAS:
1373116-00-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 50.0 to 55.0 deg-C |