trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4911-1G D4911-5G
TCIAD4911-1GEA 48 EUR
TCIAD4911-1G TCIAD4911-5G
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (por GC)
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one
Formula: C₁₈H₂₂F₂O
Número MDL: MFCD26143179
Núm. CAS: 147622-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&vid=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C