Isotiocianato de 2,4-xililo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate
D4913-5G D4913-25G
TCIAD4913-5GEA 68 EUR
TCIAD4913-5G TCIAD4913-25G
Isotiocianato de 2,4-xililo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2,4-xililo
Formula: C₉H₉NS
MW: 163.24 g/mol
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: 31.5
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022054
Núm. CAS: 39842-01-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4ba2728698d0c05b3577316556c05ddf8147a7d&vid=e4ba2728698d0c05b3577316556c05ddf8147a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %