α,α-Difluoroanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
D4914-5G D4914-25G
TCIAD4914-5GEA 56 EUR
TCIAD4914-5G TCIAD4914-25G
α,α-Difluoroanisol ≥98.0% (por GC)
α,α-Difluoroanisol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,1200 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00068184
Núm. CAS: 458-92-4
EINECS: 207-283-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %