(Difluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4915-1G D4915-5G
TCIAD4915-1GEA 89 EUR
TCIAD4915-1G TCIAD4915-5G
(Difluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
(Difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD03788488
Núm. CAS: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %