9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-N,N'-diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)fluorene-2,7-diamine, DMFL-TPD
D4920-200MG D4920-1G
TCIAD4920-200MGEA 75 EUR
TCIAD4920-200MG TCIAD4920-1G
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,9-Dimethyl-2,7-bis[N-(m-tolyl)anilino]fluorene
Formula: C₄₁H₃₆N₂
MW: 556,75 g/mol
Número MDL: MFCD11112144
Núm. CAS: 143886-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %