1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4922-200MG D4922-1G
TCIAD4922-200MGEA 59 EUR
TCIAD4922-200MG TCIAD4922-1G
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Formula: C₃₈H₂₂
Número MDL: MFCD12022457
Núm. CAS: 475460-77-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%