Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dicloro-3-isotiocianatobenceno
D4923-5G D4923-25G
TCIAD4923-5GEA 32 EUR
TCIAD4923-5G TCIAD4923-25G
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204.08 g/mol
Pto. Ebullición: 258°C
Densidad: 1.434
Número MDL: MFCD00041048
Núm. CAS: 6590-97-2
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %