5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dichloroindole
D4924-1G
D4924-5G
TCIAD4924-1GEA
170
EUR
TCIAD4924-1G
TCIAD4924-5G
5,6-Dichloro-1H-indole ≥98.0% (por GC)
5,6-Dichloro-1H-indole
Formula:
C₈H₅Cl₂N MW: 186,0400 g/mol |
Número MDL:
MFCD01075036 Núm. CAS: 121859-57-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |