Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Dimethyl 4-Hydroxy-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylate, 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid Dimethyl ester
D4925-1G
D4925-5G
TCIAD4925-1GEA
113
EUR
TCIAD4925-1G
TCIAD4925-5G
Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylate monohydrate
Formula:
C₉H₉NO₅·H₂O MW: 211.17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00185834 Núm. CAS: 855740-52-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Water | 6.0 to 10.0 % |