Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dicloro-4-isotiocianatobenceno
D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 43 EUR
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037828
Núm. CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %