2,6-Dimetilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4927-5G D4927-25G
TCIAD4927-5GEA 48 EUR
TCIAD4927-5G TCIAD4927-25G
2,6-Dimetilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Número MDL: MFCD00037166
Núm. CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C