N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4929-1G
D4929-5G
TCIAD4929-1GEA
56
EUR
TCIAD4929-1G
TCIAD4929-5G
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Di(2-naphthyl)-N,N'-diphenyl-1,4-phenylenediamine
Formula:
C₃₈H₂₈N₂ MW: 512,66 g/mol |
Número MDL:
MFCD28291914 Núm. CAS: 139994-47-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 192.0 to 196.0 deg-C |