2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4932-200MG
D4932-1G
TCIAD4932-200MGEA
75
EUR
TCIAD4932-200MG
TCIAD4932-1G
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Di(1-pyrenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula:
C₅₇H₃₂ MW: 716,88 g/mol |
Número MDL:
MFCD12022456 Núm. CAS: 886456-80-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |