α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
D4933-1G D4933-5G
TCIAD4933-1GEA 22 EUR
TCIAD4933-1G TCIAD4933-5G
α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-2,5-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –14°C
Número MDL: MFCD00042494
Núm. CAS: 393-38-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %