4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
D4936-1G
D4936-5G
TCIAD4936-1GEA
48
EUR
TCIAD4936-1G
TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (por GC)
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formula:
C₈H₈F₂O MW: 158,15 g/mol Pto. Ebullición: 167°C |
Número MDL:
MFCD00042253 Núm. CAS: 1583-83-1 EINECS: 216-434-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...