Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimetoxi-4-isotiocianatobenceno
D4943-5G D4943-25G
TCIAD4943-5GEA 71 EUR
TCIAD4943-5G TCIAD4943-25G
Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Pto. de fusión: 57
Número MDL: MFCD00041058
Núm. CAS: 33904-03-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C