Isotiocianato de 3,5-xililo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-Dimethylphenylisothiocyanate
D4944-5G D4944-25G
TCIAD4944-5GEA 40 EUR
TCIAD4944-5G TCIAD4944-25G
Isotiocianato de 3,5-xililo ≥97.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,5-xililo
Formula: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Número MDL: MFCD00041082
Núm. CAS: 40046-30-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %