2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,9-Dibromo-2,7-dioctylbenzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
D4946-1G
D4946-5G
TCIAD4946-1GEA
328
EUR
TCIAD4946-1G
TCIAD4946-5G
2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-N,N'-di-n-octyl-1,8:4,5-naphthalenetetracarboxdiimide
Formula:
C₃₀H₃₆Br₂N₂O₄ MW: 648,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD29472527 Núm. CAS: 926643-78-9 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |