1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4948-1G D4948-5G
TCIAD4948-1GEA 119 EUR
TCIAD4948-1G TCIAD4948-5G
1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(2,6-Diisopropylphenyl)imidazole
Formula: C₁₅H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD13299721
Núm. CAS: 25364-47-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c8ba83e353f368d57e0224cff8c6d27f217966&vid=96c8ba83e353f368d57e0224cff8c6d27f217966&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C