1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4951-1ML D4951-5ML
TCIAD4951-1MLEA 53 EUR
TCIAD4951-1ML TCIAD4951-5ML
1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (por GC)
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: –39°C
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048069
Núm. CAS: 16356-02-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %