4-(Difluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4955-1G D4955-5G
TCIAD4955-1GEA 30 EUR
TCIAD4955-1G TCIAD4955-5G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169.1282 g/mol
Número MDL: MFCD00085006
Núm. CAS: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C