α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
D4956-1G D4956-5G
TCIAD4956-1GEA 38 EUR
TCIAD4956-1G TCIAD4956-5G
α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Número MDL: MFCD00085007
Núm. CAS: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %